(±)-1-Phenyl-2-propanol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
ACRO183060050EA
37.2
CHF
ACRO183060050
ACRO183060250
(±)-1-Phenyl-2-propanol 99%
(±)-1-Phenyl-2-propanol
Formula:
C₆H₅CH₂CH(OH)CH₃ Peso molecolare: 136,19 g/mol Densità: 0,99 g/cm³ Flash Pt: 85 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004540 CAS Number: 698-87-3 EINECS: 211-821-0 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |