(±)-1-Phenoxy-2-propanol
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16045600EA
65.4
CHF
EHERC16045600
(±)-1-Phenoxy-2-propanol
(±)-1-Phenoxy-2-propanol
Formula:
C₆H₅OCH₂CH(OH)CH₃ Peso molecolare: 152,19 g/mol Punto di ebollizione: 243 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 11,4 °C Densità: 1,0665 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016861 CAS Number: 770-35-4 EINECS: 212-222-7 |