Stampa…
(±)-3-Quinuclidinol
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0825.02EA 1940 CHF
PROOMM0825.02
(±)-3-Quinuclidinol
(±)-3-Quinuclidinol
Formula: C₇H₁₃NO
Peso molecolare: 127,19 g/mol
Punto di fusione: 225…227 °C
MDL Number: MFCD00151326
CAS Number: 1619-34-7
EINECS: 216-578-4
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08266
Mehr About VWR