(±)-2-Metil-1-pentanolo
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15121800EA
68.9
CHF
EHERC15121800
(±)-2-Metil-1-pentanolo
(±)-2-Metil-1-pentanolo
Formula:
C₆H₁₄O Peso molecolare: 102,18 g/mol Punto di ebollizione: 148 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 0 °C Densità: 0,82 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004745 CAS Number: 105-30-6 EINECS: 203-285-1 UN: 1987 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...