Stampa…
(±)-2-Methyl-1-butanol
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Pericolo
EHERC15084400EA 65.4 CHF
EHERC15084400
(±)-2-Methyl-1-butanol
(±)-2-Methyl-1-butanol
Formula: C₅H₁₂O
Peso molecolare: 88,15 g/mol
Punto di ebollizione: 129 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004743
CAS Number: 137-32-6
EINECS: 205-289-9
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06109
Mehr About VWR