Stampa…
(±)-2-Methylvaleric acid
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Pericolo
EHERC15147200EA 68.9 CHF
EHERC15147200
(±)-2-Methylvaleric acid
(±)-2-Methylvaleric acid
Formula: C₆H₁₂O₂
Peso molecolare: 116,16 g/mol
Punto di ebollizione: 195 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –85 °C
Densità: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 87 °C
MDL Number: MFCD00002671
CAS Number: 97-61-0
EINECS: 202-594-9
UN: 3265
ADR: 8,III
Mehr About VWR