Stampa…
(±)-1,2-Hexanediol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO200132500EA 103 CHF
ACRO200132500
(±)-1,2-Hexanediol 98%
(±)-1,2-Hexanediol
Formula: C₆H₁₄O₂
Peso molecolare: 118,18 g/mol
Punto di ebollizione: 223…224 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –25 °C
Densità: 0,95 g/cm³
Flash Pt: 122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010737
CAS Number: 6920-22-5
EINECS: 230-029-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR