Stampa…
Glicol etilenico dimetiletere stabilizzato, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 1,2-DimetossietanoDimetilglicol
M-Clarity™ quality level = MQ100
72405-5ML-FEA 264 CHF
72405-5ML-F 72405-1ML-F
Glicol etilenico dimetiletere stabilizzato, Supelco®
Glicol etilenico dimetiletere
Formula: C₄H₁₀O₂
Peso molecolare: 90,12 g/mol
Punto di ebollizione: 85 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –69 °C
Densità: 1,113 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008502
CAS Number: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN: 2252
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03251
Mehr About VWR