Tween® 20 (Polysorbate) per biologia molecolare
Fornitore: VWR Chemicals
437082QEA
63.6
CHF
437082Q
Tween® 20 (Polysorbate) per biologia molecolare
Tween® 20 (Polysorbate)
Detergente testato in modo specifico per applicazioni di biologia molecolare.
Tween® è un marchio registrato di Atlas Chemical Industries Inc.
Formula:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ Peso molecolare: 1227,53 g/mol Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 149 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00165986 CAS Number: 9005-64-5 |
Appearance | Yellowish granules |
DNases | Not detected |
RNases | Not detected |
Proteases | Not detected |
Density (20/4) | 1.095 - 1.105 |
Hydroxyl value | 96 - 108 |
Saponification value | 40.0 - 50.0 |