Stampa…
Calcio D-gluconato monoidrato
EDQMC0300000EA 191 CHF
EDQMC0300000
Calcio D-gluconato monoidrato
Calcio D-gluconato monoidrato
Formula: C₁₂H₂₂CaO₁₄·H₂O
Peso molecolare: 448,39 g/mol
Punto di fusione: 178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150787
CAS Number: 66905-23-5
EINECS: 206-075-8
Mehr About VWR