Tween® 80
Fornitore: EUROCLONE
EURLEMR245001EA
0
CHF
EURLEMR245001
EURLEMR245005
EURLEMR245025
Tween® 80
Tween® 80
Punto di ebollizione:
∼100 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –21 °C Densità: 1,062 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: >149 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082107 CAS Number: 9005-65-6 EINECS: 500-019-9 Merck Index: 13,07664 |