Stampa…
Paraformaldeide, EMPROVE® ESSENTIAL DAC, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
1.04005.5000EA 0 CHF
MERP1.04005.9999 1.04005.5000 1.04005.1000 1.04005.9050
Paraformaldeide, EMPROVE® ESSENTIAL DAC, SAFC®
Paraformaldeide
Formula: (CH₂O)n
Punto di ebollizione: 135…136 °C (13 mmHg)
Punto di fusione: 123 °C
Densità: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00133991
CAS Number: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,07158
Mehr About VWR