Stampa…
Polietilenglicole 8.000
Fornitore: Thermo Scientific
43443.22EA 54.6 CHF
43443.22 43443.36 43443.A3 43443.A9
Polietilenglicole 8.000
Polietilenglicole 8.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 8000 g/mol
Punto di ebollizione: 250 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 55…63 °C
Densità: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01779615
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729
Mehr About VWR