Stampa…
Polietilenglicole 4.000, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: PEG 4.000
M-Clarity™ quality level = MQ100
81292-1GEA 312 CHF
81292-1G
Polietilenglicole 4.000, Supelco®
Polietilenglicole 4.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 4000 g/mol
Punto di ebollizione: ∼250 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 53…58 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01779612
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Mehr About VWR