Polietilenglicole 4.000, in scaglie, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Synonyms:
PEG 4.000
8.17063.1000EA
0
CHF
8.17063.1000
MERP8.17063.9999
8.17063.5000
Polietilenglicole 4.000, in scaglie, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polietilenglicole 4.000
Formula:
H(OCH₂CH₂)nOH Peso molecolare: 4000 g/mol Punto di ebollizione: ∼250 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 53…58 °C Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 250 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01779612 CAS Number: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |