Stampa…
Polietilenglicole 20.000, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: PEG 20.000
M-Clarity™ quality level = MQ100
81298-1GEA 259 CHF
81298-1G
Polietilenglicole 20.000, Supelco®
Polietilenglicole 20.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 20000 g/mol
Punto di fusione: 58…63 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 260 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081839
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Mehr About VWR