Polietilenglicole 200
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
PEG 200
ACRO192210010EA
56.7
CHF
ACRO192210010
ACRO192210050
ACRO192210051
Polietilenglicole 200
Polietilenglicole 200
Formula:
H(OCH₂CH₂)nOH Peso molecolare: 200 g/mol Punto di fusione: –65 °C Densità: 1,125 g/cm³ Flash Pt: 171 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS Number: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Color scale | ≤70 APHA |
Hydroxyl value | 534 to 591 mg KOH/g |