Stampa…
Polietilenglicole 1.500, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: PEG 1.500
26604.296EA 59.5 CHF
26604.296
Polietilenglicole 1.500, TECHNICAL
Polietilenglicole 1.500
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 1500 g/mol
Punto di ebollizione: >250 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 44…48 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081839
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Visualizza i codici
Identificazione Conforme
Learn more
About VWR
Mehr About VWR