DL-Sodium lactate 60% (w/w) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
41529.AKEA
122
CHF
41529.AK
41529.K2
DL-Sodium lactate 60% (w/w) in soluzione acquosa
DL-Sodium lactate
Useful chiral synthon; building block for depsipeptides
Formula:
H₃CCH(OH)COONa Peso molecolare: 112,06 g/mol Densità: 1,326 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00065400 CAS Number: 72-17-3 EINECS: 200-772-0 |