Stampa…
Agar
Fornitore: PanReac AppliChem
Synonyms: Agar AgarAgar-agar
A3477.0500EA 346 CHF
A3477.0500
Agar
Agar
Punto di fusione: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081288
CAS Number: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Merck Index: 13,00184
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/91/2298191.jpg
Mehr About VWR