Agar plant cell culture tested
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Agar Agar
, Agar-agar
H26724.36EA
576
CHF
H26724.36
H26724.0E
H26724.22
Agar plant cell culture tested
Agar
Punto di fusione:
90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081288 CAS Number: 9002-18-0 EINECS: 232-658-1 Merck Index: 13,00184 |
![]() |