Agar, in polvere
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Agar Agar
, Agar-agar
A10752.22EA
76.7
CHF
A10752.22
A10752.36
A10752.0E
Agar, in polvere
Agar
Punto di fusione:
90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081288 CAS Number: 9002-18-0 EINECS: 232-658-1 Merck Index: 13,00184 |
![]() |