Stampa…
Streptomicina solfato
Fornitore: EUROCLONE
Attenzione
EURLEMR218250EA 0 CHF
EURLEMR218250 EURLEMR218100 EURLEMR218001 EURLEMR218025
Streptomicina solfato
Streptomycin sulphate
Formula: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Peso molecolare: 1457,4 g/mol
Punto di fusione: 250 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00037023
CAS Number: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08983
Mehr About VWR