Stampa…
Neomicina solfato
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15500900EA 99.9 CHF
EHERC15500900
Neomicina solfato
Neomicina solfato
Formula: C₂₃H₄₆N₆O₁₃·3H₂SO₄
Peso molecolare: 908,87 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150827
CAS Number: 1405-10-3
EINECS: 215-773-1
Merck Index: 12,06542
Mehr About VWR