Stampa…
Gentamicina solfato, Calbiochem®
Pericolo
345814-1EA 218 CHF
345814-1
Gentamicina solfato, Calbiochem®
Gentamicin sulphate
Punto di fusione: 218…237 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00270181
CAS Number: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9
Merck Index: 13,04403
Mehr About VWR