Gentamicina solfato
Fornitore: PanReac AppliChem
|
Pericolo
|
A1492.0025EA
158
CHF
A1492.0025
A1492.0005
Gentamicina solfato
Gentamicin sulphate
Punto di fusione:
218…237 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00270181 CAS Number: 1405-41-0 EINECS: 215-778-9 Merck Index: 13,04403 |