Tween® 20 (Polysorbate) 10% in soluzione acquosa, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
655206-50EA
350
CHF
655206-50
Tween® 20 (Polysorbate) 10% in soluzione acquosa, Millipore®
Tween® 20 (Polysorbate)
Formula:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ Peso molecolare: 1227,53 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00165986 CAS Number: 9005-64-5 EINECS: 500-018-3 |