Stampa…
L(-)-Mannose
Fornitore: Molekula
MOLEM21123215EA 0 CHF
MOLEM21123215
L(-)-Mannose
L(-)-Mannose
Formula: C₆H₁₂O₆
Peso molecolare: 180,16 g/mol
Punto di ebollizione: 376 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 10030-80-5
EINECS: 233-080-2
Mehr About VWR