Stampa…
L(+)-Arabinosio, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
178680-25EA 129 CHF
178680-25 178680-100
L(+)-Arabinosio, Millipore®
L(+)-Arabinosio
Formula: C₅H₁₀O₅
Peso molecolare: 150,13 g/mol
Punto di ebollizione: 331 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 158…160 °C
Densità: 1,585 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067709
CAS Number: 5328-37-0
EINECS: 226-214-6
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/52/2302452.jpg
Mehr About VWR