Stampa…
D(-)-Fruttosio
Fornitore: Molekula
Synonyms: D(-)-Levulosio
MOLEM52688571EA 0 CHF
MOLEM52688571
D(-)-Fruttosio
D(-)-Fruttosio
Formula: C₆H₁₂O₆
Peso molecolare: 180,16 g/mol
Punto di ebollizione: 552 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 100…110 °C
Densità: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00148910
CAS Number: 57-48-7
EINECS: 200-333-3
Merck Index: 13,04295
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/14/2299614.jpg
Mehr About VWR