Stampa…
D(-)Arabinosio, Calbiochem®
178670-25EA 191 CHF
178670-25
D(-)Arabinosio, Calbiochem®
D(-)Arabinosio
Formula: C₅H₁₀O₅
Peso molecolare: 150,13 g/mol
Punto di fusione: 160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00135608
CAS Number: 10323-20-3
EINECS: 233-708-5
Mehr About VWR