Stampa…
D(+)-Xilosio
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17946000EA 55.1 CHF
EHERC17946000
D(+)-Xilosio
D(+)-Xilosio
Formula: C₅H₁₀O₅
Peso molecolare: 150,13 g/mol
Punto di ebollizione: 331 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 154 °C
Densità: 1,525 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151475
CAS Number: 58-86-6
EINECS: 200-400-7
Merck Index: 12,10220
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/28/2302128.jpg
Mehr About VWR