D(+)-Mannosio, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
4440-100EA
363
CHF
4440-100
D(+)-Mannosio, Millipore®
D(+)-Mannosio
Formula:
C₆H₁₂O₆ Peso molecolare: 180,16 g/mol Punto di ebollizione: 376 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 133 °C Densità: 1,539 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064122 CAS Number: 3458-28-4 EINECS: 222-392-4 Merck Index: 13,05772 |