Stampa…
D(+)-Glucosio, anidro, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
24379.294EA 49.7 CHF
24379.294 24379.363 24379.465
D(+)-Glucosio, anidro, GPR RECTAPUR®
D(+)-Glucosio
Formula: C₆H₁₂O₆
Peso molecolare: 180,16 g/mol
Punto di fusione: 146 °C
Densità: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00148912
CAS Number: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Merck Index: 14,04459
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/22/2302122.jpg
Visualizza i codici
Spec. opt. rotation (calc. on anhydrous) 52.5 - 53.3 °
Loss on drying (100°C) Max. 1 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Learn more
About VWR
Mehr About VWR