D(+)-Glucosio, anidro 99%
Fornitore: Thermo Scientific
A16828.0CEA
336
CHF
A16828.0C
A16828.36
ABCRAB116917.0500
A16828.0E
D(+)-Glucosio, anidro 99%
D(+)-Glucosio
Formula:
C₆H₁₂O₆ Peso molecolare: 180,16 g/mol Punto di fusione: 147…153 °C Densità: 1,54 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00148912 CAS Number: 50-99-7 EINECS: 200-075-1 Merck Index: 14,04459 |