Stampa…
D(+)-Galattosio ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
24333.296EA 1370 CHF
24333.296 24333.183
D(+)-Galattosio ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
D(+)-Galattosio
Formula: C₆H₁₂O₆
Peso molecolare: 180,16 g/mol
Punto di ebollizione: 527 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 163…169 °C
Densità: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151230
CAS Number: 59-23-4
EINECS: 200-416-4
Merck Index: 13,04356
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/21/2302121.jpg
Visualizza i codici
Titolo Min. 98.5 %
Rotazione ottica specifica (10 %;acqua) 79 - 82 deg
Metalli pesanti (come Pb) Max. 10 ppm
Residuo alla combustione (SO4) Max. 0,1 %
Perdita all'essiccamento (100°C) Max. 1 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR