D(+)-Galattosio
EDQMG0050000EA
199
CHF
EDQMG0050000
D(+)-Galattosio
D(+)-Galattosio
Formula:
C₆H₁₂O₆ Peso molecolare: 180,16 g/mol Punto di ebollizione: 527 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 163…169 °C Densità: 1,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151230 CAS Number: 59-23-4 EINECS: 200-416-4 Merck Index: 13,04356 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...