Stampa…
D(+)-Raffinosio pentaidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
A18313.18EA 143 CHF
A18313.18 A18313.09
D(+)-Raffinosio pentaidrato ≥99%
D(+)-Raffinosio pentaidrato
Formula: C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O
Peso molecolare: 594,52 g/mol
Punto di fusione: 78…82 °C
Densità: 1,516 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00071590
CAS Number: 17629-30-0
EINECS: 208-146-9
Merck Index: 12,08279
Mehr About VWR