Stampa…
D(+)-Glucosio monoidrato
Fornitore: ICN Biomedicals
ICNA0219901390EA 218 CHF
ICNA0219901390
D(+)-Glucosio monoidrato
D(+)-Glucosio monoidrato
Formula: C₆H₁₂O₆·H₂O
Peso molecolare: 198,17 g/mol
Punto di fusione: 83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149450
CAS Number: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/23/2302123.jpg
Mehr About VWR