Stampa…
D(+)-Glucosio monoidrato ≥99.5% per biotecnologie
Fornitore: VWR Chemicals
0643-1KGEA 153 CHF
0643-1KG
D(+)-Glucosio monoidrato ≥99.5% per biotecnologie
D(+)-Glucosio monoidrato
Formula: C₆H₁₂O₆·H₂O
Peso molecolare: 198,17 g/mol
Punto di fusione: 83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149450
CAS Number: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/23/2302123.jpg
Visualizza i codici
DNasi Assente
Insolubili ≤0.005%
Perdita per essiccamento 8 - 9 %
Purezza (anidro) ≥99.5%
RNasi Assente
Rotazione specifica 52.6 - 53.2°
Learn more
About VWR
Mehr About VWR