D(+)-Glucosio monoidrato
Fornitore: Thermo Scientific
A11090.0EEA
138
CHF
A11090.0E
A11090.36
D(+)-Glucosio monoidrato
D(+)-Glucosio monoidrato
Formula:
C₆H₁₂O₆·H₂O Peso molecolare: 198,17 g/mol Punto di fusione: ∼ 83 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149450 CAS Number: 14431-43-7 EINECS: 200-075-1 |