Stampa…
Beeswax, bianco, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
22841.265EA 115 CHF
22841.265
Beeswax, bianco, TECHNICAL
Beeswax
Punto di fusione: ∼64 °C
Densità: 0,95 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00132754
CAS Number: 8012-89-3
EINECS: 232-383-7
Merck Index: 12,01049
Visualizza i codici
Melting point 61 - 65 °C
Learn more
About VWR
Mehr About VWR