Stampa…
Etere di petrolio, 40…80 °C for denaturation, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01769.6025EA 0 CHF
1.01769.6025 1.01769.6010 1.01769.1000 1.01769.9190
Etere di petrolio, 40…80 °C for denaturation, Supelco®
Etere di petrolio
Punto di ebollizione: 40…70 °C (1013 hPa)
Densità: 0,666 g/cm³ (15 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081849
CAS Number: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Mehr About VWR