Stampa…
Etere di petrolio, 50…70 °C, EMPLURA®, Supelco®
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00910.6025EA 0 CHF
1.00910.6025 1.00910.1000
Etere di petrolio, 50…70 °C, EMPLURA®, Supelco®
Etere di petrolio
Punto di ebollizione: 50…70 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: < –20 °C
Densità: 0,654…0.67 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: <–21 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081849
CAS Number: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Mehr About VWR