Stampa…
Etere di petrolio, 30…50 °C, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01786.2500EA 257 CHF
1.01786.2500 1.01786.1000
Etere di petrolio, 30…50 °C, EMSURE® per analisi, Supelco®
Etere di petrolio
Punto di ebollizione: 30…50 °C (1013 hPa)
Densità: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081849
CAS Number: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,I
Visualizza i codici
Solubility (25 °C) insoluble
Boiling Point 30 - 50 °C (1013 hPa)
Explosion Limit 1.2 - 7.5 %(V)
Density 0.65 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 285 °C
Learn more
About VWR
Mehr About VWR