Stampa…
Etere di petrolio, 140…180 °C, EMPLURA®, Supelco®
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14563.1000EA 84 CHF
8.14563.1000 8.14563.9156
Etere di petrolio, 140…180 °C, EMPLURA®, Supelco®
Etere di petrolio
Punto di ebollizione: 140…180 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: < –15 °C
Densità: 0,77 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 24 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081849
CAS Number: 64742-82-1
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,III
Mehr About VWR