Stampa…
Etere di petrolio, 100 - 120 °C, EMSURE® Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01781.1000EA 117 CHF
1.01781.1000
Etere di petrolio, 100 - 120 °C, EMSURE® Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Etere di petrolio
Punto di ebollizione: 100…120 °C (1013 hPa)
Densità: 0,7 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –10 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081849
CAS Number: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Mehr About VWR