Stampa…
Isoeugenol
Attenzione
EHERC14415000EA 0 CHF
EHERC14415000
Isoeugenol
Isoeugenol
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,2 g/mol
Punto di ebollizione: 266 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009285
CAS Number: 97-54-1
EINECS: 202-590-7
Merck Index: 13,05189
Mehr About VWR