Stampa…
Cobalto ≥99.95%, sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
40834.KSEA 1010 CHF
40834.KS
Cobalto ≥99.95%, sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Cobalto
Magnetron sputtering source
Formula: Co
Peso molecolare: 58,93 g/mol
Punto di ebollizione: 2870 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1495 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010935
CAS Number: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488
Mehr About VWR