Stampa…
Tungsteno ≥99.97%, slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fornitore: Thermo Scientific
44250.18EA 325 CHF
44250.18 44250.09
Tungsteno ≥99.97%, slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Tungsteno
Formula: W
Peso molecolare: 183,84 g/mol
Punto di ebollizione: 5660 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 3410 °C
Densità: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011461
CAS Number: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945
Mehr About VWR